900780
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized
Sinonimo/i:
Amine functionalized SBA-15, Amine functionalized mesoporous slica, Mesoporous slica
Stato
powder
Dimensione particelle
<150 μm
Dimensione pori
6 nm pore size
Gruppo funzionale
amine
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)