806862
Silice
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, Hexagonal pore morphology
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
<150 μm
Dimensione pori
0.5-0.7 cm3/g pore volume
6 nm pore size
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous Silica and their Applications
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
806862-5G | 4061832990279 |