Key Documents
900761
Sigma-Aldrich
Sodium 4-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Sinonimo/i:
Willis 4-methyl pyridine-2-sulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6NNaO2S
Peso molecolare:
179.17
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
342 °C
Applicazioni
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.