900760
Sodium 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfinate
≥95%
Sinonimo/i:
Willis 5-trifluoromethyl pyridine 2-sulfinate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
340 °C (dec)
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.