900671
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
5k-2k
Sinonimo/i:
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Stato
powder
PM
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~5,000
Temp. transizione
flash point >230 °F
Tm 54-57 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.