900537
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215NCH2CH215NH2
Peso molecolare:
62.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+2
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)