900530
Doped graphene
nitrogen/sulfur co-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinonimo/i:
N/S co-doped graphene, NSG, S/N co-doped graphene, SNG
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Caratteristiche
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composizione
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
Area superficiale
>500 m2/g , BET
Descrizione generale
Typical size : 0.5-5 μm.
Applicazioni
- Electrocatalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials