900405
Boron nitride
nanoplatelet, lateral dimensions <1 micron
About This Item
Forma fisica
powder
Composizione
solids BN, ≥95 wt. %
Surfactant, ≤5 wt. %
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials