Documenti
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C12H14O7
Peso molecolare:
309.25
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Relative stereochemistry
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3