Documenti fondamentali
900198
Sigma-Aldrich
Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]methane
mixture of isomers
Sinonimo/i:
BFDGE, Bisphenol F diglycidyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.36
Beilstein:
5349017
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
>88%
Stato
liquid
Punto di fusione
43-48 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)