900082
Iron oxide (II,III), nanoparticles
5 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in chloroform
Dimens. media delle particelle
5 nm (TEM)
Gruppo funzionale
oleic acid
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.