900042
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in H2O
Dimens. media delle particelle
25 nm (TEM)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.