87991
Tetraoctylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
N,N,N-trioctyl-1-octanaminium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
50-54 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SNNIPOQLGBPXPS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cationic additive in the preparation of the polyaniline-based calcium selective electrode.
- Phase transfer catalyst in the Brust-Schiffrin synthesis of gold nanoparticles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?