Documenti fondamentali
86407
Sigma-Aldrich
TentaGel S RAM
extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading
Sinonimo/i:
N-Fmoc-4′-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
TentaGel
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.24 mmol/g loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
TentaGel S RAM is a Fmoc protected resin and modified with a Rink amide linker, suitable for solid-phase peptide synthesis.
Applicazioni
TentaGel S RAM is used in the solid-phase synthesis of aryl ethers by Mitsunobu reaction. Additionally, it can be used in Suzuki-coupling reaction of organoboronic acids with iodo- and bromo-substituted benzoic acid.
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.