76153
PEGA resin
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Poly[acryloyl-bis(aminopropyl)polyethylene glycol]
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
PEGA
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.4 mmol/g loading
Impurezze
90% methanol
Dimensione particelle
150-300 μm
Gruppo funzionale
amine
Descrizione generale
Applicazioni
- immobilizing enzymes in aqueous solution
- affinity purification of small-molecule binding proteins
- synthesis of peptide libraries with fluorescently labeled proteins
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
The high swelling volume of PEGA resins makes the functionalities located within the polymer bead accessible to large biomolecules.