Key Documents
86384
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome Commerciale
TentaGel
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3