Documenti fondamentali
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
Sinonimo/i:
Thioguanosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.31 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
Punto di fusione
230-231 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)