Documenti fondamentali
85410
Sigma-Aldrich
Silicone grease
pkg of 100 g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Stato
grease
Confezionamento
pkg of 100 g
Applicazioni
for use in vacuum lines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)