Key Documents
85403
Sigma-Aldrich
Silicone grease Bayer
high vacuum
Sinonimo/i:
Baysilone®
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Forma fisica
grease
Confezionamento
tube of 35 g
Confezionamento
each tube contains 35 g of vacuum grease
Note legali
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)