809926
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?