Documenti fondamentali
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Peso molecolare:
63.55
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
nanowires
Concentrazione
~5 mg/mL (in IPA)
diam. × lung.
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper