806757
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Formula condensata:
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
3350
Punto di fusione
56-60 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)