Documenti fondamentali
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
40-46 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)