Key Documents
805769
Sigma-Aldrich
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD2=CDCD2CD3
Peso molecolare:
64.16
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
gas
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)