Documenti fondamentali
798835
Sigma-Aldrich
[Ru(phd)3](PF6)2
Sinonimo/i:
Tris(1,10-phenanthroline-5,6-dione)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H18F12N6O6P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
1021.56
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
In combination with Co(salophen), (Aldrich 345652), [Ru(phd)3](PF6)2 is utilized in the aerobic oxidation of tetrahydroquinolines at room temperature to form quinolines. Unlike previous catalyst systems, the reported application is highly efficient under the presence of atmospheric oxygen.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)