747777
[Ru(bpz)3][PF6]2
95%
Sinonimo/i:
Tris(2,2′-bipyrazine)ruthenium bis(hexafluorophosphate), Tris(2,2′-bipyrazine-N1,N1′)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Impurezze
may contain ca. 5% acetonitrile
Punto di fusione
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
Stringa SMILE
[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9
InChI
1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;
VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)