798495
Titanium dioxide
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Sinonimo/i:
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Saggio
>95% (anatase (XRD))
Stato
paste (nanocrystalline colloid)
Concentrazione
16 wt. %
Dimensione particelle
22 nm
22-25 nm (BET)
Dimensione pori
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
Conducibilità
96.4 mS/cm
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)