Documenti fondamentali
798061
Sigma-Aldrich
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
Sinonimo/i:
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC)C/C=C/C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11(12)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
VOEDRUGFNJEWGQ-VMPITWQZSA-N
Applicazioni
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
Nota sulla preparazione
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)