Documenti fondamentali
797499
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-6-tosyl-1,6-diazaspiro[3.3]heptan-3-ol
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
95%
Saggio
95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
sulfonamide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C13CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C3
InChI
1S/C19H22N2O3S/c1-15-7-9-17(10-8-15)25(23,24)21-13-19(14-21)18(22)12-20(19)11-16-5-3-2-4-6-16/h2-10,18,22H,11-14H2,1H3
LGWSZRHTXSQOOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.