Documenti fondamentali
797154
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
Sinonimo/i:
2-Boc-8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ketone
sulfone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers. It provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.