Documenti fondamentali
488461
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Tetrabromomethane-13C
About This Item
Formula condensata:
13CBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
190 °C (lit.)
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Densità
3.43 g/mL
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)