Documenti fondamentali
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
Sinonimo/i:
1,1-Dioxo-isothiazolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2S
Peso molecolare:
121.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)