Documenti fondamentali
796670
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile
Sinonimo/i:
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.
  • Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney,Liver, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)