796638
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)