Documenti fondamentali
793469
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d3-carboxamide-15N
98 atom % D, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D3H215NN2O
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
crystals
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])N=C(C([15NH2])=O)C([2H])=N1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1
IPEHBUMCGVEMRF-GTNCALAVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)