Documenti fondamentali
792349
Sigma-Aldrich
MorDalphos Pd G2
Sinonimo/i:
Chloro(2-(di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), MorDalphos-G2-palladacycle
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H52ClN2OPPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
773.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>400 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]Cl)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
VEFSMOMAMGQMLF-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)