78450
m-Phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediamine dihydrochloride
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
powder
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?