Key Documents
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-azide
90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cy3 Azide Fluroescent Probe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Peso molecolare:
804.95 (salt-free basis)
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2