Documenti fondamentali
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H33N3O8
Peso molecolare:
587.62
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cy3-azide 90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
777315
Cy3-azide
Articoli
Click Chemistry a newer approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by utilizing a few practical and reliable reactions.