Documenti fondamentali
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Sinonimo/i:
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
65-71 °C
Stringa SMILE
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)