772631
Gallium
pieces, 99.99999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99999% trace metals basis
Stato
pieces
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Resistività
25.795 μΩ-cm, 30°C
P. ebollizione
2403 °C (lit.)
Punto di fusione
29.8 °C (lit.)
Densità
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ga]
InChI
1S/Ga
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.