Documenti
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
Sinonimo/i:
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.556
P. eboll.
45-80 °C/760 mmHg
Densità
1.141 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3