769541
Strontium hydroxide octahydrate
≥97%
Sinonimo/i:
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
97.0-103.0% (T)
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
97.0-103.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
Densità
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)