768723
3-Butenyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97%
Sinonimo/i:
-ene functional CTA, alkene RAFT agent, butene RAFT agent
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526
Densità
1.011 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCCOC(C(C)(C)SC(SCCCCCCCCCCCC)=S)=O
InChI
1S/C21H38O2S3/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-25-20(24)26-21(3,4)19(22)23-17-8-6-2/h6H,2,5,7-18H2,1,3-4H3
PJYDHYBGYFGBRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.