Documenti fondamentali
768499
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-13C6
99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H5NO3
Peso molecolare:
145.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([N+]([O-])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
BTJIUGUIPKRLHP-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
169.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)