Key Documents
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Forma fisica
solid
PM
generation 4
Caratteristiche
focal point thiol
N° gruppi superficiali
16
Punto di fusione
315-340 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
calculated mol. wt. 1819.9
Applicazioni
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications