767050
2-(Acetylthio)acetic acid
≥90%
Sinonimo/i:
S-Acetyl-2-mercaptoacetic acid, S-Acetylthioglycolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506
Densità
1.298 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thioester
Stringa SMILE
CC(=O)SCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Puthupparampil V Scaria et al.
PloS one, 12(12), e0190312-e0190312 (2017-12-28)
Chemical conjugation of polysaccharide to carrier proteins has been a successful strategy to generate potent vaccines against bacterial pathogens. We developed a similar approach for poorly immunogenic malaria protein antigens. Our lead candidates in clinical trials are the malaria transmission
Oscar A Marcos-Contreras et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 301, 54-61 (2019-03-16)
New advances in intra-arterial (IA) catheters offer clinically proven local interventions in the brain. Here we tested the effect of combining local IA delivery and vascular immunotargeting. Microinjection of tumor necrosis factor alpha (TNFα) in the brain parenchyma causes cerebral