Documenti fondamentali
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-82 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)