Documenti fondamentali
764671
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
132-136 °C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)