764566
Cobalt sulfide
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt disulfide, Cobalt(IV) sulfide
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder
PM
Mw 123.06 g/mol
Composizione
CoS2
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro medio
≤10 μm
Dimensione particelle
≤10 μm
Densità
4.23 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
S=[Co]=S
InChI
1S/Co.2S
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
764566-25G | 4061833600696 |